Learn More
Masterflex™ Accionamiento digital L/S™ con cabezal de bomba de tubos de PTFE
Código de producto. 11729779 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,75 a 65 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11729779 De 0,75 a 65 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 11729779 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7791210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4185.00€
    3559.23€ / paquete de 1
    Ahorro 625.77€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Transfiera disolventes orgánicos agresivos y fluidos de alta pureza
  • Rango de caudales de 0,18 a 65 ml/min—el caudal bajo depende de las rpm del motor y de los tubos de 4 o 6 mm de DE
  • Tubo de bomba rígido diseñado para bombear líquidos a presiones elevadas de hasta 100 psi (6,9 bar)
  • Oclusión ajustable—apriete para presiones mayores, aflójela para una mayor vida útil de los tubos
  • Exposición química limitada gracias a que los tubos de PTFE son la única pieza húmeda
Especificaciones
Descripción Accionamiento de bomba
Caudal De 0,75 a 65 ml/min
Motor Speed De 3 a 300 rpm
Incluye Cabezal de bomba de tubos de PTFE 77390-00 L/S™, juego de tubos de PTFE 77390-60 y accionamiento de velocidad variable 07528–20 (3 a 300 rpm) L/S™. El sistema también incluye dos adaptadores de tubería NPT(M) de 0,25 pulg14
Requisitos eléctricos 90/260 VAC 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz