Learn More
Masterflex™ Adaptador dentado sanitario de polipropileno Masterflex™
Descripción
Conexión/desconexión rápida y sin contaminación
• Aprobada FDA, USP clase VI
• Pharmed BPT
• Para la transferencia de células y de tejidos
• No tóxico y no hemolítico
• Racores sanitarios polipropileno
• Prever un collar de presión 88016/racor sanitario
• Int. 12,7mm
• Aprobada FDA, USP clase VI
• Pharmed BPT
• Para la transferencia de células y de tejidos
• No tóxico y no hemolítico
• Racores sanitarios polipropileno
• Prever un collar de presión 88016/racor sanitario
• Int. 12,7mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | 1,9 cm (3 x 4 in) Tamaño de la abrazadera x 1/2 in Diámetro interno de los tubos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -9 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Tipo de producto | Adaptador dentado sanitario |