Descripción
- Rango de flujo: De 0,06 a 2300 ml/min (depende de las r.p.m. del motor y del tamaño de los tubos)
- Cada cabezal de bomba para tubos de precisión acepta los seis tamaños de tubo siguientes: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 y L/S 18
- La característica de montaje con clavija giratoria le permite montar y apilar cabezales en segundos
- La placa de montaje incluida adapta Easy-Load 3 a las unidades L/S
- Lengüeta de bloqueo que protege el cabezal de la bomba durante el funcionamiento en cualquier dirección
- Carcasa de polipropileno (PP) con rotor CRS o SS
- El rotor CRS es más económico, mientras que el SS ofrece mayor durabilidad y resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 0,06 a 2300 ml/min |
| Modelo | 77800-50 |
| N.º de rodillos | 3 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Fondo total (métrico) | 7,8 cm |
| Altura global (métrico) | 12,1 cm |
| Anchura global (métrico) | 8,8 cm |
| Material del rodillo | Acero laminado en frío |
| Tipo de tubos | L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18, L/S 25 |
| Material del rotor | Acero laminado en frío |
| Mostrar más |