Learn More
Masterflex™ Amortiguador de impulsos de polietileno
Descripción
- Conexiones del amortiguador: NPT(F) de 1/8 pulg
- Volumen muerto: 190 ml
- Presión máx.: 4,3 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Para todos los tamaños de Masterflex L/S™, I/P™ 26, tubos de 1,5 a 9,5 mm de D.I. nominal, encaja en D.I. x rosca NPT(M). |
| Incluye | Cinco pares de conexiones y cinta de rosca de tubo de PTFE. |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Amortiguador de impulsos |
| Presión máxima | 60 psi |