Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato
Código de producto. 11715168 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
0,21 ml/min
0,8 ml/min
1,7 ml/min
2,8 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Material del rotor Tamaño de la unidad
11715168 1,7 ml/min Acero laminado en frío 1 PCS
11795158 0,21 ml/min Acero laminado en frío cada uno
11785089 0,8 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
11725168 2,8 ml/min Acero laminado en frío cada uno
11705099 2,8 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11715168 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0701520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    291.33€ / paquete de 1
    Ahorro 82.67€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar u
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un
  • Elija el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes o el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión de alto rendimiento para una mejor generación de presión, elevación de succión y capacidad de bombear líquidos viscosos.
  • Disponible con carcasa de policarbonato (PC) transparente con acero laminado en frío (CRS ) o rotores de acero inoxidable (SS); CRS ofrece economía, mientras que el SS ofrece mejor resistencia química y durabilidad.
  • El – Los 52 modelos con carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y rotores de acero inoxidable ofrecen la mejor resistencia química general.
  • El cabezal de la bomba es compacto y de diseño simple, con entrada y salida de tubos en el mismo —lado, perfecto para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM. Llámenos para obtener más información sobre nuestros servicios OEM integrales.
  • Incluye: llave de carga de tubos, hardware de montaje de un solo canal y 15" (38 cm) de longitud del tubo de bomba de silicona
Especificaciones
Caudal 1,7 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, equipo de montaje de un solo canal.
Modelo 07015-20
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo de tubos L/S 15
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Policarbonato