Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión PharMed™ BPT I/P™
Código de producto. 11886683 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
11886683 82 1 PCS
11866683 26 1 PCS
11876683 73 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11886683 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0650882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    421.25€ / paquete de 1
    Ahorro 548.75€
    56% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Utilice estos tubos para bombas para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. Aptos para muestras sensibles a la luz.
Utilice estos tubos para bombas para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas.Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales.Los tubos son termosellables, soldables y moldeables.Aptos para muestras sensibles a la luz.
  • Genuino Masterflex™ Los tubos se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y una vida útil de la bomba óptima con equipos de bomba peristáltica.
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock— La mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para envío el mismo día.
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,5 in
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material PharMed BPT
Diámetro exterior (imperial) 3,22 in, 82 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 82
Caudal De 0,02 a 13 ml/min
Manguera dentada 1,27 cm (1/2 pulg)
Color Beige opaco
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas