Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de silicona curada con peróxido L/S™
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Mayor capacidad de compresión física
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
- Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y tránslucido
- El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin productos químicos Prop 65) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 3,1 mm |
| Material | Silicona curada con peróxido |
| Longitud global (imperial) | 250 pies |
| Longitud global (métrico) | 76,2 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 16 |
| Caudal | 480 ml/min |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Mostrar más |