Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de silicona curada con peróxido L/S™
Código de producto. 11880130
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
24
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11880130 15 cada uno
13296980 14 cada uno
11830110 24 1 PCS
13133828 16 cada uno
13143828 17 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11880130 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9640715
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Mayor capacidad de compresión física
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y tránslucido
  • El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona curada con peróxido
Longitud global (imperial) 8,8 m (250 pies)
Longitud global (métrico) 76,2 m
Para utilizar con (aplicación) aplicaciones que requieran ciclos de larga y continua de tubos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 100 ml/min
Manguera dentada 1,9 cm (3 x 16 in)
Altura (métrico) 8,8 m
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas