Learn More
Cabezal de bomba de acero Masterflex™ PC/T15
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 1000 mL/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad |
| Para utilizar con | Unidades de bomba Masterflex L/S que requieren el cabezal de bomba de eje largo (estos cabezales no son compatibles con las unidades de eje estándar) |
| Tamaño de los tubos | L/S™ 15 |
| Tipo | Cabezal de bomba |
| Material del rotor | Acero laminado en frío |