Learn More
Masterflex™ Unidad de bomba de velocidad variable compacta L/S™
Código de producto. 11765429
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
115/230 VCA, 120 mA
12 VCC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
11765429 12 VCC 1 PCS
11791349 115/230 VCA, 120 mA 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11765429 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7720012
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas unidades cuando necesite bombear líquidos a una velocidad mayor, pero el espacio en su laboratorio es limitado. La unidad de bomba de velocidad variable compacta MasterFlex™ L/S™ ofrece un rendimiento versátil en espacio limitado
Las unidades admiten dos tipos de cabezales de bomba distintos: estándar y Easy-Load™. El control de velocidad de un solo giro independiente y el interruptor de encendido/apagado con indicador de alimentación verde mantienen el ajuste de velocidad al mismo tiempo que encienden o apagan la bomba. La unidad compacta y apilable es perfecta para áreas de trabajo pequeñas.
  • La carcasa de acero pintada tiene la clasificación IP22. La carcasa protege la unidad de la caída vertical de agua.
  • El botón MAX hace funcionar la bomba al máximo de sus rpm; se usa para cebar o para enjuagar rápidamente los tubos.
  • El motor de CC con imán permanente reversible le permite bombear en cualquier dirección.
  • Opciones de control remoto en la parte posterior de la bomba.
  • Arranque/detenga la bomba mediante el cierre de contacto.
Especificaciones
Requisitos eléctricos 12 VCC
Caudal De 2,1 a 560 ml/min
Altura global (métrico) 114 mm
Longitud global (métrico) 13,6 cm
Anchura global (métrico) 132 mm
Reversible
Control de velocidad ±5%
Tipo Accionamiento de bomba
Tensión VDC 12
Velocidad 35–200 rpm