Description
- Varíe la velocidad del motor usando un regulador para ajustar la presión de aire
- El motor de aire de 3/4 hp tiene un arranque suave, funciona en frío y no necesita mucho mantenimiento
- El motor de aire genera menos calor que un motor eléctrico
- La carcasa de acero pintado de clase IP34 protege del rociado de agua
- La unidad satisface los requisitos de la directiva de máquinas de la UE para cumplir con la normativa CE
- La unidad cumple con los estándares de diseño/fabricación de la Comunidad Europea
- Conéctese a su suministro de aire o compresor actual
- La manguera de aire y el compresor no están incluidos
- Las unidades admiten dos tipos de cabezales de bomba distintos: I/P estándar o I/P EASY-LOAD
Specifications
Specifications
| Requisitos eléctricos | 3/4 hp 560 w |
| Incluye | Regulador con filtro de aire de 5 μm y conexión de NPT(F) de 1/4 pulgadas, lubricador automático, indicador de presión de 0 a 30 psi y silenciador |
| Control de velocidad | ±10% |
| Tipo | Accionamiento de bomba |
| Vataje | 560 W |
| Velocidad | 100 a 650 rpm |