Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Viton™ L/S™
Código de producto. 11780499
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11780499 15 cada uno
11790499 24 cada uno
11700509 35 cada uno
11710509 36 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11780499 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga el máximo rendimiento de sus cabezales de bomba Masterflex™ L/S™ con estos tubos extruidos con precisión. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Viton™ L/S™ son ideales para aplicaciones donde se requiere conformidad con la FDA, la transferencia de ácidos y disolventes y el trabajo a altas temperaturas.
Los tubos están fabricados conforme a tolerancias rigurosas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S: garantiza unos caudales precisos y una larga vida útil de los tubos.— Los tubos de precisión de alto rendimiento presentan una pared más gruesa que mejora la generación de presión, la altura de aspiración, la capacidad de bombeo de líquidos viscosos y la vida útil de los tubos.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Negro opaco
  • Conforme a la FDA y a la ADCF
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 762 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio o de alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos y disolventes orgánicos
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Negro opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Tipo de producto Tubos de bombas