Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión PharmaPure™ L/S™
Código de producto. 11816753
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11816753 13 cada uno
11826753 14 cada uno
11836753 16 cada uno
11856753 17 cada uno
11846753 25 cada uno
11866753 18 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11816753 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0643513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    179.12€ / paquete de 1
    Ahorro 36.88€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos, así como para aplicaciones de
Los tubos se extruyen a medida para adaptarse Masterflex™ Zapatillas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
  • No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
  • Larga vida útil bajo presión de hasta 60 psi (4 bar)
  • Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
  • Cumple USP Criterios de clase VI
  • Conformidad con la FDA
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
  • Blanco crudo opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material PharmaPure
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color De color blanco crudo opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas