Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Chem-Durance™ Bio L/S™
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles. La baja espalación mantiene la pureza del líquido. La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos.
- El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS
- Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
- Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
- Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
- Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Bio Chem-Durance |
| Longitud global (métrico) | 1520 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Tamaño de los tubos | 17 |
| Caudal | De 2,8 a 1700 ml/min |
| Altura (métrico) | 6,7 m |
| Color | Opaco |
| Mostrar más |