Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Chem-Durance™ Bio L/S™
Código de producto. 11856943
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11856943 13 cada uno
11866943 14 cada uno
11876943 16 1 PCS
11896943 17 15 metros
11806953 18 cada uno
11886943 25 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11856943 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0644213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    259.25€ / paquete de 1
    Ahorro 54.75€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, de procesamiento farmacéutico y de biotecnología. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ ofrecen una excelente resistencia química y
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles. La baja espalación mantiene la pureza del líquido. La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos.
  • El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS
  • Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
  • Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
  • Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Bio Chem-Durance
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Altura (métrico) 8,8 m
Color Opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas