Learn More
Masterflex™ Conjunto de equipo de repuesto L/S™ para unidades de 6 a 600 rpm
Código de producto. 11809721 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 6 a 600 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
11809721 De 6 a 600 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 11809721 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0755309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    108.15€ / paquete de 1
    Ahorro 19.85€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Aproveche al máximo las piezas de repuesto y kits de servicio de sus unidades Masterflex™.
  • Como son fáciles de instalar, estos kits de servicio evitan el costoso tiempo de inactividad del cabezal de bomba.
  • Adecuado para su uso con unidades Masterflex™ L/S™ de 6 a 600 rpm.
Especificaciones
Tipo Piezas de repuesto
Velocidad De 6 a 600 rpm