Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión Norprene™ Food I/P™
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura.Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.Diseñados para una lar
Los tubos de bomba de precisión están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Ofrece uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales.
- Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
- No se deterioran ni oxidan
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Norprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,25 in, 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 49,8 ft |
| Longitud global (métrico) | 1520 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | industrias de alimentos, bebidas y productos lácteos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Propiedades de resistencia | Ácidos |
| Mostrar más |