Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ I/P™
Código de producto. 11785148 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
11785148 73 cada uno
11725029 26 cada uno
11721389 82 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11785148 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    307.35€ / paquete de 1
    Ahorro 103.65€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Tienen una duración superior y superan a otros tubos con 10 000 horas de vida útil
  • Genuino Masterflex™ Los tubos se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y una vida útil de la bomba óptima con equipos de bomba peristáltica.
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock— La mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para envío el mismo día.
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,37 in
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 2,87 in, 73 mm
Longitud global (imperial) 49,8 ft
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y la luz ultravioleta (UV)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos 73
Caudal De 0,01 a 8 l/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Color Negro opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas