Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable
Código de producto. 11885571 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,045 a 280 ml/min
De 1,6 a 2300 ml/min
Tipo:
Cabezal de bomba de 4 canales
Cabezal de bomba de 8 canales
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tipo Tamaño de la unidad
11885571 De 1,6 a 2300 ml/min Cabezal de bomba de 4 canales cada uno
11855571 De 0,045 a 280 ml/min Cabezal de bomba de 4 canales 1 PCS
11865571 De 0,045 a 280 ml/min Cabezal de bomba de 8 canales 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11885571 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0753604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00€
    1838.46€ / paquete de 1
    Ahorro 496.54€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal
  • Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
  • Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
  • Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
  • Requieren unidades con un mínimo de 
  • 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
  • Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
Caudal De 1,6 a 2300 ml/min
N.º de canales Varios
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo Cabezal de bomba de 4 canales
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm