Learn More
Masterflex™ Kit de montaje
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable duradero.
- Consulte las especificaciones de la unidad para conocer el número recomendado de cabezales.
- Adecuado para su uso con un ™ 3 cabezal de bomba Easy-Load
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | L/S Conexión de cabezal de bomba Easy-load 3 |
| Para utilizar con | Masterflex L/S Accionamientos de bombas |
| Incluye | Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 15 pulg de longitud |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de canales | 1 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Kit de montaje |