Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con aprobación de la FDA L/S™ Viton™
Código de producto. 11720469
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11720469
Marca: Masterflex™ 9641214
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
  • Tubos de color negro opaco
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Buena resistencia química
  • Conforme a la FDA y a la ADCF
  • Se suministran 7,6 m por paquete
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Descripción FH 13y FH 30 tubos para bombas peristálticas
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con Tamaño de tubo 14
Para utilizar con (aplicación) Similares a Viton 06412 pero con el cumplimiento de los reglamientos y normas de la FDA Perfecto para las aplicaciones de alimentos y laboratorios cuando se requiere de cumplimiento con la FDA Excelente resistencia química. Resistente a corrosivos, solventes y aceites a temperaturas elevadas. Baja permeabilidad a los gases.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -25 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Propiedades de resistencia Ácidos, alcalinos, disolventes orgánicos (variable, probar antes de usar)
Tamaño de los tubos 14
Caudal De 2,8 a 14 ml/min
Método de esterilización Esterilice mediante un horno de circulación de aire caliente a 249 ┬░C durante 16 horas
Permeabilidad a los gases CO2: 76 a 79; H2: ----; O2: 13 a 15; N2: 4,3
Limitaciones Vida limitada de bombeo
Color Negro opaco
Presión máxima 1 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C
Tipo de producto FDA Viton