Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con aprobación de la FDA L/S™ Viton™
Código de producto. 11700459
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11700459 13 cada uno
11720469 14 cada uno
11730469 16 cada uno
11740469 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11700459 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641213
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compat
  • Tubos de color negro opaco
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Buena resistencia química
  • Conforme a la FDA y a la ADCF
  • Se suministran 7,6 m por paquete
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Descripción FH 13y FH 30 tubos para bombas peristálticas
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 32 in)
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con Tamaño de tubo 13
Para utilizar con (aplicación) Similares a Viton 06412 pero con el cumplimiento de los reglamientos y normas de la FDA Perfecto para las aplicaciones de alimentos y laboratorios cuando se requiere de cumplimiento con la FDA Excelente resistencia química. Resistente a corrosivos, solventes y aceites a temperaturas elevadas. Baja permeabilidad a los gases.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -25 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Propiedades de resistencia Ácidos, alcalinos, disolventes orgánicos (variable, probar antes de usar)
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,8 a 4,0 l/min
Método de esterilización Esterilice mediante un horno de circulación de aire caliente a 249 ┬░C durante 16 horas
Permeabilidad a los gases CO2: 76 a 79; H2: ----; O2: 13 a 15; N2: 4,3
Limitaciones Vida limitada de bombeo
Color Negro opaco
Presión máxima 1 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Tipo de producto Viton Tubería