Learn More
Masterflex™ Bomba de consola analógica de velocidad variable Masterflex L/S™ con cabezal de bombeo multicanal
Código de producto. 11709779 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1,88 a 188 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11709779 De 1,88 a 188 ml/min cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11709779 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7792610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4305.00€
    3706.71€ / paquete de 1
    Ahorro 598.29€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La bomba de consola analógica de velocidad variable Masterflex L/S™ con cabezal de bombeo multicanal ofrece un control preciso de la velocidad del ±0,25 % para un ajuste exacto del caudal. La gran pantalla LED y los indicadores LED confirman las rpm del motor y la dirección del motor de un vistazo. Los sistemas de bomba completos incluyen todo lo que necesita para empezar a bombear.
  • No pierda el control de sus aplicaciones de medición; la pantalla digital le proporciona un control preciso
    • Ajustes precisos y repetibles con el indicador LED de 3 dígitos de rpm
    • Bombee líquido en cualquier dirección gracias a su motor reversible, perfecto para purgar tubos
    • Elija sistemas multicanal para un flujo sincrónico de todos los canales
    • Maximice los procesos en un espacio mínimo apilando las unidades resistentes a salpicaduras con clasificación IP33
Especificaciones
Exactitud ±0,25 % (1 rpm a 600 y 300 rpm; 0,1 rpm a 100 rpm)
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LED
Caudal De 1,88 a 188 ml/min
Motor Speed De 1 a 100 rpm
Reversible Sí
Incluye L/S™ Drive 07528-30, cabezal de bomba multicanal 07535-04 y tubos de 2 secciones Tygon™ L/S 16 06416-16
Material Plástico ABS, aluminio
Cabezal de bomba 07536-04 (cabezal de bomba de 4 canales L/S™)
Tipo de tubos 06416-16, 8/paq. (Conjunto de tubos de dos secciones Tygon™ Lab, L/S™ 16)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,9 x 21,08 x 21,59 cm (13,74 x 8,3 x 8,5 in)
Tensión 90/260 VCA
Frecuencia 50/60 Hz