Learn More
Masterflex™ Motor de sustitución de unidad modular analógica L/S™
Código de producto. 11751019 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
600 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
11751019 600 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 11751019 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0755379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00€
    1288.01€ / paquete de 1
    Ahorro 206.99€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Saque el máximo partido a las piezas de repuesto y otros accesorios de unidades Masterflex™
Elija motores de repuesto basados en su sistema modular Masterflex™
Especificaciones
Tipo Piezas de repuesto
Vacío 230 V CA
Velocidad 600 rpm