Learn More
Masterflex™ Unidades de proceso de precisión L/S™
Código de producto. 15704608 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Motor Speed:
De 1 a 100 rpm
De 6 a 600 rpm
N.º de cabezas aceptadas:
2
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Motor Speed N.º de cabezas aceptadas Tamaño de la unidad
15704608 De 6 a 600 rpm 2 cada uno
15714608 De 1 a 100 rpm 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15704608 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0752840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5395.00€
    4542.42€ / paquete de 1
    Ahorro 852.58€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22.
Las unidades de proceso de precisión Masterflex™L/S™ son fáciles de usar y ofrecen un control de velocidad preciso y una pantalla digital de rpm— las carcasas NEMA 4X resisten usos de proceso y lavado
  • Caudal de 0,06 a 3400 ml/min (depende de las r. p. m. del motor y del tamaño de los tubos)
  • La pantalla LED de cuatro dígitos muestra las rpm del motor y confirma la configuración de velocidad de un vistazo.
  • El sensor de cabezal abierto integrado detiene el motor de accionamiento cuando se abre el cabezal de la bomba
  • Motor reversible—purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
  • Los potentes motores le permiten apilar 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • Control separado de velocidad y potencia (encendido/apagado); mantenga el ajuste de velocidad al mismo tiempo que enciende o apaga la bomba
  • Carcasa clasificada NEMA 4X (IP66)
  • Capacidades de control remoto a través de conector estanco en la parte posterior de la unidad
  • Entrada de control de velocidad: De 4 a 20 mA o de 0 a 10 VCC
  • Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Potencia en amperios: 2,2 a 115 VAC; 1,1 a 230 VAC
Información de órdenes
Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Certifications
CE; ETL (EE. UU.)& CALIFORNIA); IP66
Compliance
Registrado ISO 9002
Garantía
2 años
Especificaciones
Exactitud ±0,25 % (1 rpm a 600; 0,1 rpm a 100 rpm)
Certificaciones/conformidad CE; ETL (EE. UU y CA)
Color Plata
Descripción Unidad de procesamiento de precisión Masterflex L/S de acero inoxidable con sensor de cabezal abierto; 600 r. p. m.
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla Pantalla LED de cuatro dígitos
Clasificación de carcasa IP66
Caudal De 0,36 a 3400 ml/min, según el cabezal de la bomba, el tamaño del tubo y las rpm
Motor Speed De 6 a 600 rpm
Reversible Sí
Control externo De 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada y dirección a través de cierre de contacto
Para utilizar con Easy-Load II con sensor de cabezal abierto, Easy-Load II, Easy-Load, estándar, de alto rendimiento, de tubos de PTFE y de diafragma de PTFE
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de fluidos
Caballos de fuerza 75
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Material Acero inoxidable
Modelo L/S
N.º de cabezas aceptadas 2
Cabezal de bomba No incluido
Sensores Cabezal abierta
Control de velocidad Velocidad variable digital
Tipo de tubos Compatible con todas las formulaciones L/S
Longitud global (imperial) 12 pulg
Longitud global (métrico) 30,5 cm
Anchura total (imperial) 9 pulg
Anchura global (métrico) 22,9 cm
Altura total (imperial) 9,25 in
Altura global (métrico) 23,5 cm
Peso (imperial) 27,8 lb
Requisitos eléctricos 90/260 VAC 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA
Vataje 75 W
Amperaje 2,2 A
Frecuencia 50/60 Hz