Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de silicona curada con platino L/S™
Código de producto. 11845171
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11845171 25 1 PCS
1 options
Código de producto. 11845171 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba MasterflexTM con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino MasterflexTM L/STM proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
  • Potencial lixiviable inferior
  • Excelente biocompatibilidad
  • Es inodoro, no tóxico y no altera el sabor de los fluidos transportados
  • Resistente a los hongos, al clima, al ozono, al corona y a la radiación
  • Superficie más lisa que la silicona curada con peróxido para reducir la unión de proteínas 
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico
  • Translúcido
Información de órdenes
Se vende en longitudes de 7.6 m (25 pies)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 19/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad Estériles
Tamaño de los tubos 25
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 0,19 in
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas