Learn More
Masterflex™ Unidad de lavado modular de precisión L/S™
Código de producto. 13417099 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
3400 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
13417099 3400 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 13417099 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0755760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00€
    3736.20€ / paquete de 1
    Ahorro 658.80€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Purgue los tubos antes o después del bombeo y bombee el líquido en cualquier dirección con esta unidad modular. Las unidades modulares resistentes al agua de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen un motor reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
  • Estas unidades modulares precisas cuentan con potentes motores, pantalla de velocidad y ± 0,25 % de control de velocidad para la regulación precisa del caudal
  • Ideales para aplicaciones de medición
  • La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor para que pueda confirmar la configuración de velocidad de un vistazo
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Motor reversible
  • Bombee líquido en cualquier dirección
  • Los indicadores LED confirman la dirección del motor
  • Los potentes motores le permiten apilar 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • Control separado de velocidad y potencia (encendido/apagado); mantenga el ajuste de velocidad al mismo tiempo que enciende o apaga la bomba
  • ±0,25 % de control de velocidad; mida y transfiera líquidos con precisión y repetibilidad
  • Capacidades de control remoto mediante un conector resistente a la intemperie en el controlador: Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V; dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto; arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
  • La carcasa del controlador de aluminio recubierto de polvo de lavado cuenta con clasificación NEMA 4X (IP66)
  • La carcasa de la unidad es de acero recubierto de polvo con clasificación NEMA 4X (IP66)
  • El cable de 1,8 m (6 pies) conecta la unidad y el controlador.
  • Utilice el cable extensor opcional 07557-51 para ampliar su longitud a 4,6 m (15 pies).
Información de órdenes
Caudal
Especificaciones
Requisitos eléctricos 75 W
Caudal 3400 ml/min
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Altura global (métrico) 15,2 cm
Longitud global (métrico) 39,5 cm
Anchura global (métrico) 17,8 cm
Reversible Sí
Control de velocidad 0,25%
Vataje 75 W
Velocidad Desde 6 hasta 600