Learn More
Masterflex™ Unidad modular de precisión L/S™
Código de producto. 13497089 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,06 a 580 ml/min
De 0,36 a 3400 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
13497089 De 0,36 a 3400 ml/min 1 PCS
13427099 De 0,06 a 580 ml/min 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13497089 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0755700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2690.00€
    2290.88€ / paquete de 1
    Ahorro 399.12€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Mida y transfiera líquidos con exactitud y repetibilidad mediante unidades modulares de bomba. Las unidades modulares de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen función de bombeo reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
Mida y transfiera líquidos con exactitud y repetibilidad mediante unidades modulares de bomba. Las unidades modulares de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen función de bombeo reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico: ideal para espacios limitados, campanas o cámaras de aislamiento. Capacidades de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad: Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V. Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto. Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto.
  • La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor para que pueda confirmar la configuración de velocidad de un vistazo
  • Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
  • Motor reversible, purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • Los potentes motores le permiten apilar 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • Control separado de velocidad y potencia; mantenga el ajuste de velocidad al mismo tiempo que enciende o apaga la bomba.
  • La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras es de grado IP33; la carcasa de la unidad es de acero con acabado de epoxi, grado IP33
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001: 2008
Pantalla LED
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V, 50/60 Hz, 75 W
Caudal De 0,36 a 3400 ml/min
Frecuencia 50/60 Hz
Clasificación IP IP 33
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Material Acero
Modelo 07557-00
Tipo de motor Reversible
Altura global (métrico) 11,4 cm
Longitud global (métrico) 27,3 cm
Anchura global (métrico) 11,1 cm
Control de velocidad 0,25%
Tipo Unidad modular de precisión
Vataje 75 W
Tensión De 90 a 260 V CA
Velocidad De 6 a 600 rpm