Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,311 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Bombas Masterflex |
| Tamaño de los tubos | L/S 35 |
| Caudal | Máx. 2600 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Mostrar más |