Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de alto rendimiento L/S™, Puri-Flex™
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Bombas Masterflex |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -22 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -30 °C |
| Mostrar más |