Includes
Material de montaje monocanal y tubos para bombas de silicona de 38 cm de longitud.
Requires
Este cabezal de bomba requiere un accionamiento L/S equipado con funcionalidad del sensor de cabezal abierto
- El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
- La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
- Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS)— Elija CRS para economizar o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
- El modelo 77201-60 con oclusión ajustable le permite aflojar la oclusión para una mayor vida útil del tubo o aumentar la oclusión para mayor presión.
- Los cabezales de bomba son compatibles con los tamaños de tubos L/S™ 13, L/S™ 14, L/S™ 16, L/S™ 25, L/S™ 17, and L/S™ 18. Alcanza caudales de 0.06 a 2300 mL/min (1 a 600 rpm)
Compliance
Registrado ISO 9002
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Descripción | Cabezal Masterflex L/S Easy-Load II para tubos de precisión con sensor de cabezal abierto, PPS/SS |
| Caudal | De 0,0012 a 2300 ml/min, según el tamaño del tubo y las rpm de accionamiento |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de fluidos |
| Para utilizar con | Tubos L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18 y accionamientos Masterflex L/S con sensor de cabezal abierto |
| Incluye | Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. |
| Material | PPS, acero inoxidable |
| Modelo | L/S Easy-Load II |
| N.º de canales | 1 |
| N. º de cabezales de bomba | 1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?