Learn More
Masterflex™ Unidad digital L/S™ con cabezal de bomba Easy-Load™ 3 para tubos de precisión
Código de producto. 15124696 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,08 a 480 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15124696 De 0,08 a 480 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 15124696 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7792165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00€
    4404.78€ / paquete de 1
    Ahorro 1155.22€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Diseñada con un motor sin mantenimiento y de alta precisión y una interfaz gráfica —facilita la configuración y el funcionamiento.
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento— continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
  • Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia— de 1 a 9999 ciclos de dispensación; por tiempo—intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)La función antigoteo asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen el motor de la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Canales 1
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LCD
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 0,08 a 480 ml/min
Motor Speed 600 rpm
Reversible Sí
Caballos de fuerza 1/10 hp
Incluye Accionamiento 07522-20, tubo de 3 m (10 pies), Cabezal de bomba C-Flex ULTRA L/S 16 06434-16, L/S Easy-Load3 77800-60
Tipo de motor Motor sin escobillas ni mantenimiento
Cabezal de bomba Cabezal de bomba L/S Easy-Load 3
Longitud global (imperial) 13,88 in
Longitud global (métrico) 352,55 mm
Anchura total (imperial) 8,3 in
Anchura global (métrico) 210,82 mm
Altura total (imperial) 8,5 in
Altura global (métrico) 215,9 mm
Requisitos eléctricos 115/230 VAC 50/60 Hz 2.2/1.1 A
Tensión 90/260 VCA
Amperaje 2.2/1.1 A
Frecuencia 50/60 Hz