Learn More
Masterflex™ Sistemas de bombas de procesos digitales L/S™ con cabezal de bomba Cytoflow™
Description
- El diseño de rodillo convexo es más suave con las células vivas y los líquidos sensibles a la cizalladura; validado por datos de prueba independientes
- El rotor de gran diámetro proporciona caudales más altos a velocidades más bajas
- El bombeo a baja velocidad permite mantener la uniformidad y las características de los líquidos sensibles a la cizalladura
- Carcasas de las unidades completamente selladas; protección IP66 y NEMA 4X; basta con limpiarlas con una manguera
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
- El cabezal de la bomba Cytoflow ofrece la mejor opción para bombear células vivas y líquidos sensibles a la cizalladura; validado por datos de prueba independientes
- Completas funciones de control remoto que permiten una fácil integración en procesos automatizados
- LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
Specifications
Specifications
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación de carcasa | IP66 |
| Caudal | De 0,62 a 3700 ml/min |
| Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
| Incluye | Unidad L/S 07575-30, cabezal de bomba Cytoflow™ 77253-02, tubos C-Flex™ ULTRA™ de 3 m (10 pies) y cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) toma IEC 320/CEE 22 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 37,03 x 22,86 x 23,65 cm |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
| Amperaje | 2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V |