Learn More
Masterflex™ Sistemas de bombas de procesos digitales L/S™ con cabezal de bomba Cytoflow™
Código de producto. 16438999
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,17 a 1040 ml/min
De 0,62 a 3700 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
16438999 De 0,17 a 1040 ml/min cada uno
16448999 De 0,62 a 3700 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438999 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7797550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la transferencia y dispensación de cultivos celulares vivos, medios y otros líquidos sensibles a la cizalladura en entornos de proceso y lavado.
  • El diseño de rodillo convexo es más suave con las células vivas y los líquidos sensibles a la cizalladura; validado por datos de prueba independientes
  • El rotor de gran diámetro proporciona caudales más altos a velocidades más bajas
  • El bombeo a baja velocidad permite mantener la uniformidad y las características de los líquidos sensibles a la cizalladura
  • Carcasas de las unidades completamente selladas; protección IP66 y NEMA 4X; basta con limpiarlas con una manguera
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • El cabezal de la bomba Cytoflow ofrece la mejor opción para bombear células vivas y líquidos sensibles a la cizalladura; validado por datos de prueba independientes
  • Completas funciones de control remoto que permiten una fácil integración en procesos automatizados
  • LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
Especificaciones
Canales 1
Tipo de pantalla LCD
Clasificación de carcasa IP66
Caudal De 0,17 a 1040 ml/min
Motor Speed De 0,1 a 600 rpm
Incluye Unidad L/S 07575-30, cabezal de bomba Cytoflow™ 77253-00, tubos C-Flex™ ULTRA™ de 3 m (10 pies) y cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) toma IEC 320/CEE 22
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37,03 x 22,86 x 23,65 cm
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V CA
Amperaje 2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V