Descripción
- Intervalo de dosificación programable que le permite establecer el retardo entre ciclos de dosificación para facilitar la dosificación automatizada, por tiempo o por volumen
- La unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo
- Programe la unidad mediante el teclado de membrana sencillo.
- La función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes.
- La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Motor reversible—purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
- Los potentes motores le permiten apilar cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
- La dirección de bombeo precisa un colector abierto o un cierre de contacto
- El arranque/parada/purga precisa un colector abierto o un cierre de contacto
- La carcasa del controlador de pared es de aluminio recubierto de polvo, con clasificación NEMA4X (IP66) de resistencia al agua
- La carcasa de la unidad de acero con revestimiento en polvo tiene la clasificación NEMA4X (IP66) de resistencia al agua
- Capacidades de control remoto mediante conexión resistente a la intemperie en el controlador
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 0,006 a 3400 ml/min. |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP66 |
| Tipo de motor | Reversible |
| Altura total (imperial) | Controlador: 25,80 cm (4,75 in); motor: 6,5 in |
| Altura global (métrico) | Controlador: 119 mm; motor: 165 mm |
| Longitud global (imperial) | Controlador: 25,80 cm (10,16 in); motor: 14,25 in |
| Longitud global (métrico) | 285 mm (controlador), 362 mm (motor) |
| Anchura total (imperial) | Controlador: 11 pulg; motor: 7 pulg |
| Anchura global (métrico) | Controlador 279 mm; motor: 178 mm |
| Mostrar más |