Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de la unidad digital Masterflex L/S™ con Easy-Load™ II
Código de producto. 15658655 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,28 a 1700 ml/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15658655 De 0,28 a 1700 ml/min. cada uno
1 options
Código de producto. 15658655 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7791825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7785.00€
    5515.81€ / paquete de 1
    Ahorro 2269.19€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
La unidad digital Masterflex L/S™ ofrece opciones analógicas de control remoto y una programación sencilla, lo que resulta ideal para aplicaciones de procesos automatizados. Las unidades cuentan con un intervalo de dispensación programable que permite establecer el retardo entre ciclos de dispensación para facilitar la dispensación automatizada.
  • Diseñada con un motor sin mantenimiento y de alta precisión y una interfaz gráfica que ofrece una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
    • Caudal de 0,28 a 1700 ml/min con tubos L/S incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
    • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento— continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
    • Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
Especificaciones
Tipo de pantalla LCD
Caudal De 0,28 a 1700 ml/min.
Motor Speed De 0,1 a 600 rpm
Para utilizar con (aplicación) Tubos de alto rendimiento y tubos GORE™ STA-PURE™ PFL
Material Plástico ABS, aluminio
Cabezal de bomba 77200-62 (cabezal de bomba L/S™ Easy-Load II)
Tipo de tubos 06434-24, 3 m (10 pies) (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33,99 x 21,08 x 21,59 cm (13,38 x 8,3 x 8,5 in)
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz