Learn More
Masterflex™ Bomba digital compatible con ordenador L/S™ con cabezal de bomba Easy-Load II, 600 rpm
Descripción
- La unidad digital de precisión ofrece un motor sin mantenimiento y de alta precisión, y una interfaz gráfica para una facilidad de configuración y uso sin precedentes.
- Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/S. El caudal depende de las rpm del motor y del tamaño del tubo.
- LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba.
- La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento.
- Dispensación por ml: volumen en m de cada dispensación, de 0,001 a 9999 ml; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: ciclo de dispensación de 1 s a 99 horas, 59 min, 59 s.
- El intervalo de dosificación programable le permite establecer el retardo entre ciclos de dosificación para facilitar la dosificación automatizada.
- La función antigoteo invierte brevemente la unidad al final de los ciclos de dispensación para garantizar la precisión.
- El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1.
- Interfaz con un PC a través de una conexión RS-232 o USB.
- Control remoto mediante conector hembra DB25 en la unidad:
- Entrada de control de velocidad de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, o de 0 a 10 V
- La dirección de bombeo precisa un colector abierto o un cierre de contacto
- El arranque/parada/purga precisa un colector abierto o un cierre de contacto
- Salida del tacómetro de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, o de 0 a 10 V, colector abierto
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V |
| Requisitos eléctricos | 90/260 VCA, 50/60 Hz |
| Caudal | De 0,28 a 1700 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Acepta tubos L/S 15, 24, 35, 36 |
| Clasificación IP | IP 33 |
| Incluye | 07551-20 (unidad digital compatible con ordenador L/S), 77200-62 (cabezal de bomba L/S Easy-Load II), 06434-24, tubos de 10 pies (C-FLEX Ultra, L/S 24) |
| N.º de canales | 1 canales |
| Altura global (métrico) | 21,59 cm |
| Longitud global (métrico) | 33,9 cm |
| Anchura global (métrico) | 21,08 cm |
| Mostrar más |