Learn More
Masterflex™ Unidades compactas de velocidad variable L/S™
Código de producto. 15257799 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1,6 a 124 ml/min por canal
De 1,6 a 239 ml/min por canal
Canales:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Canales Tamaño de la unidad
15257799 De 1,6 a 124 ml/min por canal 2 cada uno
15237799 De 1,6 a 239 ml/min por canal 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15257799 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7724030
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Masterflex™ L/S™ Los variadores de velocidad compactos facilitan el bombeo de bajo caudal.
  • El cabezal de bomba acepta longitudes continuas de tubos para trayectorias de flujo limpias
  • El modelo de canal doble administra un flujo sincrónico desde dos canales separados; el modelo de un solo canal administra el caudal más alto
  • La retención de tubos automática hace que la carga de tubos sea rápida y sencilla
  • El control de velocidad de una sola vuelta independiente y el interruptor de avance/—apagado/retroceso mantienen la configuración de velocidad al encender o apagar la bomba
  • Arranque/parada remotos mediante cierre de contacto de la parte posterior de la bomba.
Nota:  El tubo no está incluido; se vende por separado.
Specifications
Canales 2
Tipo de control Analógico
Tipo de pantalla Sin pantalla
Caudal De 1,6 a 124 ml/min por canal
Reversible Sí
Incluye Cabezal de bomba L/S Miniflex y fuente de alimentación de sobremesa de tensión doble (115/230 VCA) con toma IEC 320/CEE 22. La bomba se envía con el conjunto de cable/enchufe específico para el país de destino.
Material Acero pintado
Requisitos eléctricos de 90 a 260 VCA, 50/60 Hz
Tensión 90/260 VCA