Learn More
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™
Tienda Masterflex ProductosDescription
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
- El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
- Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Specifications
Specifications
| Canales | 1 |
| Tipo de control | Analógico |
| Clasificación de carcasa | IP22 |
| Caudal | De 16 a 480 ml/min |
| Motor Speed | De 20 a 600 rpm |
| Control externo | Interruptor de arranque/parada |
| Incluye | 07555-05 (unidad de consola L/S™), 07514-10 (cabezal de la bomba L/S™ Easy-Load) 06434-16, 3 m (10 pies) (C-FLEX™ ULTRA, L/S™ 16) |
| Material | Acero pintado y plástico ABS |
| Cabezal de bomba | Easy-Load |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 29,2 x 18,4 x 13,34 cm |
| Show More |