Learn More
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™
Código de producto. 16305918 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 16 a 480 ml/min
De 56 a 1700 ml/min
Cabezal de bomba:
Easy Load II
Easy-Load
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Cabezal de bomba Tamaño de la unidad
16305918 De 56 a 1700 ml/min Easy Load II cada uno
16408675 De 56 a 1700 ml/min Easy-Load cada uno
16488665 De 16 a 480 ml/min Easy Load II cada uno
16498665 De 16 a 480 ml/min Easy-Load cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16305918 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7791055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2811.39€
    2094.23€ / paquete de 1
    Ahorro 717.16€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Sistemas de bomba compactos y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
  • Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
  • El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
  • El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
  • Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
Canales 1
Tipo de control Analógico
Clasificación de carcasa IP22
Caudal De 56 a 1700 ml/min
Motor Speed De 20 a 600 rpm
Control externo Interruptor de arranque/parada
Incluye Unidad de consola 07555-05, cabezal de bomba Easy-Load™ II 77200-62, tubos de 3 m C-Flex™ ULTRA™ y cable de línea de 1,8 m con toma IEC 320/CEE 22
Material Acero pintado y plástico ABS
Cabezal de bomba Easy Load II
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23,57 x 22,86 x 13,34 cm
Requisitos eléctricos 230 V CA
Amperaje 0,8 A