Learn More
Masterflex™ Unidad sin escobillas de precisión I/P™
Código de producto. 11805521 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,2 a 4 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11805521 De 0,2 a 4 ml/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 11805521 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7741010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5620.00€
    4394.95€ / paquete de 1
    Ahorro 1225.05€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Utilice estos motores ligeros y portátiles para sus aplicaciones más exigentes. La unidad sin escobillas de precisión Masterflex™ I/P™ es de bajo mantenimiento, versátil y rentable.
  • Incluye resistentes motores sin escobillas de 1⁄3 hp que accionan hasta dos cabezales de bomba con la mayoría de las formulaciones de tubo.
  • Ajuste la velocidad de accionamiento rápidamente con el mando de control de velocidad.
  • La velocidad se muestra en una pantalla LED de fácil lectura del 5 al 100 % de la velocidad completa, con una resolución del 1 %.
  • Carcasa de acero con revestimiento de epoxi de tipo IP55 que proporciona una excelente protección contra sustancias químicas, agua y polvo.
  • Formato compacto y asa de transporte incorporada que permiten que los motores ahorren espacio y se puedan transportar con facilidad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001: 2008
Pantalla LED
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 250 W
Caudal De 0,2 a 4 ml/min
Frecuencia 50/60 Hz
Clasificación IP IP26
Modelo 77410-10
Tipo de motor Reversible
Altura global (métrico) 22,9 cm
Longitud global (métrico) 33,6 cm
Anchura global (métrico) 25,4 cm
Reversible Sí
Control de velocidad 0,25%
Vataje 250 W
Tensión VAC 230
Velocidad De 33 a 650 rpm