Learn More
Masterflex™ Bomba peristáltica serie I/P™
Código de producto. 14803762 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
8 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
14803762 8 l/min 1 PCS
1 options
Código de producto. 14803762 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7796420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14215.00€
    10490.85€ / paquete de 1
    Ahorro 3724.15€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Un sistema completo de bomba de proceso de consola digital con carga fácil™ cabezal de la bomba para una transferencia y dispensación precisa de fluidos. Bomba peristáltica I/P™ permite cambiar los tubos de forma rápida y sin esfuerzo sin necesidad de herramientas ni procedimientos complejos.
  • Tres modos de dispensación
  • Sin mantenimiento, fácil de limpiar
  • La pantalla LCD gráfica muestra cuatro modos de funcionamiento: ejecución continua, dispensación cronometrada, dispensación de copias, dispensación por volumen; visualización del rendimiento de la bomba de forma continua
  • La interfaz controlada por menús le permite seleccionar uno de los siete idiomas para la programación y el funcionamiento
  • Dispensación por mL
  • La función antigoteo garantiza la precisión de dispensación
  • Motor reversible, purga de tubos antes o después del bombeo; bombeo de líquidos en cualquier dirección.
  • El motor sin escobillas ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1% con una relación de reducción de 6000 a 1
  • Motores poderosos que permiten el apilado de dos cabezales de bomba con cualquier tipo de mangueras para mayores caudales y aplicaciones multicanal.
  • Capacidades de control remoto a través de una conexión estanca.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Descripción C-Flex ULTRA
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LCD
Clasificación de carcasa IP66
Caudal 8 l/min
Motor Speed 650 rpm
Reversible Sí
Caballos de fuerza 3/8 hp
Incluye Tubos de 3 m (10 pies), unidad de 77420-20, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73, cabezal de la bomba I/P Easy-Load 77601-10
Material Acero inoxidable (carcasa)
Longitud global (imperial) 19,7 in
Longitud global (métrico) 500,13 mm
Anchura total (imperial) 11,1 in
Anchura global (métrico) 282,7 mm
Altura total (imperial) 12,9 in
Altura global (métrico) 327,15 mm
Tensión 115/230 VAC