Learn More
Masterflex™ Unidad de lavado modular digital I/P™ con controlador de montaje en pared y entrada/salida remota
Tienda Masterflex ProductosDescripción
- Caudal de 0,04 a 19 lpm con tubos I/P™: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
- La interfaz digital con pantalla LED muestra las rpm de la bomba— confirme la configuración de velocidad de un vistazo
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
- El potente motor le permite apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para una precisión de control de velocidad del ±0,25 %
Información de órdenes
Caudal
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 115/230 VCA, 149 w |
| Caudal | 19000 mL/min. |
| Incluye | Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 |
| Altura global (métrico) | 15,2 cm |
| Longitud global (métrico) | 39,5 cm |
| Anchura global (métrico) | 14,1 cm |
| Reversible | Sí |
| Control de velocidad | 0,25% |
| Vataje | 149 W |
| Velocidad | De 6 a 650 rpm |