Descripción
- Ideal para aplicaciones de medición y de transferencia críticas
- Estos accionamientos modulares precisos tienen motores potentes, pantalla de velocidad y ± Control de velocidad del 0,25 % para una regulación precisa del caudal
- Carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras con clasificación IP33; carcasa del motor de acero con acabado epoxi, con clasificación IP33
- Los potentes motores le permiten apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
- Capacidades de control remoto a través del conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad
- Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V
- Dirección de la bomba (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto; Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
- Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico
- La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor
- Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
- Motor reversible
- Los indicadores LED confirman la dirección del motor
Incluye:
- 6 ft (1,8 m) Cable de línea con IEC Toma 320/CEE22
- C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 Tubería, 10 pies. (3 metros)
- Easy-Load Cabezal de bomba 77602-10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP66 |
| Caudal | 0,6 a 8 l/min. |
| Motor Speed | De 6 a 650 rpm |
| Reversible | Sí |
| Incluye | I/P Unidad de lavado modular |
| Material | Aluminio (controlador), aluminio (unidad), acero (unidad) |
| Modelo | I/P Easy-Load |
| Mostrar más |