Learn More
Masterflex™ Unidad modular digital I/P™ con controlador de sobremesa y entrada/salida remota
Código de producto. 13447099 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
19000 mL/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
13447099 19000 mL/min. cada uno
1 options
Código de producto. 13447099 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0759120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4910.00€
    4188.48€ / paquete de 1
    Ahorro 721.52€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Coloque el motor y el controlador donde resulte más cómodo gracias a su diseño modular
  • Caudal de 0,04 a 19 lpm con tubos I/P™: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
  • La interfaz digital con pantalla LED muestra las rpm de la bomba— confirme la configuración de velocidad de un vistazo
  • Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
  • El potente motor le permite apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para una precisión de control de velocidad del ±0,25 %
Especificaciones
Requisitos eléctricos 115/230 VCA, 149 w
Caudal 19000 mL/min.
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Altura global (métrico) 15,2 cm
Longitud global (métrico) 39,5 cm
Anchura global (métrico) 14,1 cm
Reversible Sí
Control de velocidad 0,25%
Vataje 149 W
Velocidad De 6 a 650 rpm