Includes
Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 51 cm de longitud
Requires
Este cabezal de bomba requiere una unidad I/P equipada con funcionalidad de sensor de cabezal abierto.
- Acepta varios tamaños de tubos para ofrecer la máxima flexibilidad.
- La retención automática de los tubos elimina los ajustes del usuario y facilita la configuración— ofrece una mayor vida útil de los tubos y un mejor rendimiento
- Cambio rápido de tubos para minimizar el tiempo de inactividad
- La oclusión ajustable le permite optimizar las funciones de presión y aspiración, así como la vida útil de los tubos mediante el ajuste del apriete de los tubos.
- Montaje con cinco tornillos— garantiza que el cabezal de la bomba queda montado de forma segura en la bomba.
Compliance
Registrado ISO 9002
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Cabezal de bomba Masterflex I/P Easy-Load para tubos de precisión con sensor de cabezal abierto, PPS/SS |
| Caudal | De 10 a 13 000 ml/min, según el tamaño del tubo y las rpm de accionamiento |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de fluidos |
| Para utilizar con | Tubos I/P 26, I/P 73 e I/P 82 y unidades I/P con sensor de cabezal abierto |
| Incluye | Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 51 cm de longitud |
| Material | PPS, acero inoxidable |
| Modelo | I/P Easy-Load |
| N.º de canales | 1 |
| N. º de cabezales de bomba | 1 |
| Mostrar más |