Learn More
Masterflex™ Unidad de lavado modular digital I/P™ con controlador de montaje en pared y entrada/salida remota
Código de producto. 13447109 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0.6 a 26000 mL/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
13447109 De 0.6 a 26000 mL/min. cada uno
1 options
Código de producto. 13447109 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0759410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9065.00€
    7718.21€ / paquete de 1
    Ahorro 1346.79€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Coloque el motor y el controlador donde resulte más cómodo gracias a su diseño modular
  • Caudal de 0,0006 a 26 LPM con tubos I/P—el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba, del número de cabezales y del tamaño de los tubos
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
  • Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
  • Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • Motor reversible—purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • El potente motor le permite apilar dos cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
  • La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras y la carcasa de la unidad de acero con acabado de epoxi tienen clasificación IP33
Especificaciones
Descripción Unidad modular digital resistente al agua
Caudal De 0.6 a 26000 mL/min.
Frecuencia 26/60 Hz
Caballos de fuerza 0,375 hp
Material Aluminio pintado (Controlador), Acero pintado/Aluminio (Bomba)
Modelo Unidad modular digital resistente al agua Masterflex I/P con E/S remoto
Tipo de motor Reversible
N. º de cabezales de bomba 2
Control de velocidad Variable
Tensión 90/260 VAC
Velocidad De 0,1 a 650 rpm