Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino I/P™ BioPharm™
Código de producto. 11791009
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11791009 26 1 PCS
11701019 73 1 PCS
11711019 82 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11791009 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9642026
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Asegúrese de que su rendimiento sea óptimo Masterflex™ Bombee con este tubo de bomba de silicona. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Los tubos de bomba de precisión de silicona curada con platino proporcionan un flujo preciso y repetible. Ideales para aplicaciones industriales que requieren caudales de hasta 17 lpm (4,5 GPM).
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.Los tubos para bombas de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ BioPharm™ proporcionan un caudal preciso y reproducible.Ideales para aplicaciones industriales que requieren caudales de hasta 17 lpm (4,5 GPM).
Los tubos de bomba de precisión proporcionan una excelente generación de presión, altura de aspiración, capacidad de bombeo de líquidos viscosos y una larga vida útil del tubo: todo a caudales muy elevados.—
  • Formulación: Silicona Tygon™ 3350, curada con platino
  • Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático
  • Ultrasuaves; minimizan el crecimiento bacteriano
  • Adecuada para bases de concentración baja a media, sales y alcoholes
  • Inodora, insípida y no tóxica
  • Transparente
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Menor absorción; excelente biocompatibilidad
  • Nivel de extraíbles muy bajo; resistencia a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 7.6 m
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos 26
Caudal 0,01 a 4 ml/min.
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8.8 m
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas