Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba L/S™ Easy-Load™ II para tubos de precisión
Código de producto. 11822593 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del rotor Tamaño de la unidad
11822593 Acero laminado en frío 1 PCS
11842593 Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11822593 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00€
    508.18€ / paquete de 1
    Ahorro 118.82€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Obtenga velocidades de caudal de 0.06 a 2300 ml/min (1-600 rpm) con estos cabezales de bomba. Los cabezales de bomba Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II para tubos de precisión incluyen retención automática para mantener fijos los tubos sin ajuste manual. Simplemente cargue los tubos y arranque la bomba.
Obtenga velocidades de caudal de 0,06 a 2300 ml/min (de 1 a 600 rpm) con estos cabezales de bomba. Los cabezales de bomba Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II para tubos de precisión incluyen retención automática para mantener fijos los tubos sin ajuste manual. Simplemente cargue los tubos y arranque la bomba.
  • El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
  • La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
  • Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS): elija CRS para economía o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
  • El modelo 77201-60 con oclusión ajustable le permite aflojar la oclusión para una mayor vida útil del tubo o aumentar la oclusión para mayor presión.
  • Los cabezales de bomba son compatibles con los tamaños de tubos L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 y L/S 18.
Especificaciones
Caudal De 0,06 a 2300 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de precisión
Incluye Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
Modelo 77200-50
N.º de canales 1
N.º de rodillos 4
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 7 cm
Altura global (métrico) 12,1 cm
Anchura global (métrico) 12,7 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo de tubos L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Tipo Cabezal de bomba Easy-Load II
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Sulfuro de polifenileno