Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab
Código de producto. 13578990
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
24
26
35
82
88
89
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
13578990 24 15 M
13509000 26 cada uno
13588990 35 1 PCS
13539000 82 cada uno
13549000 88 cada uno
13559000 89 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13578990 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0650924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio.Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon E-Lab
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de transferencia
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 24
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas